Learn More
Bêta-bêta-diméthoxypropionate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Beta,Beta-Dimethoxypropionate |
| CAS | 7424-91-1 |
| Formule moléculaire | C6H12O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3,3-Dimethoxypropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-bis(Methoxy)propanoate, Methyl 3,3-Dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-Dimethoxypropionate, Methyl Formylacetate Dimethyl Acetal, NSC 92715 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CC(=O)OC)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.16 |
| Poids de la formule | 148.0736 |