Learn More
Méthyl-bêta-cyclodextrine, Mw moyen 1310, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10717475 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10717475 25 g Flacon en verre 25g
10673035 5 g Flacon en verre 5g
10565734 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10717475 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    145.65€ / 25g
    Économisez 26.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128446-36-6
Formule moléculaire C54H94O35
Poids moléculaire (g/mol) 1303.311
Numéro MDL MFCD00074980
Clé InChI YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonyme beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
CID PubChem 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-β-cyclodextrin
Note relative au nom Average Mn approx. 1310
Point de fusion 165.0°C to 172.0°C
Couleur Blanc
Densité 187g/mL
Point d’éclair 187°C
Perte à la dessiccation 5.0% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Rotation spécifique +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Forme physique Poudre