Learn More
Methyl Beta-D-Glucopyranoside, TRC
Code produit 30472974
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472974 5 g 5g
30467675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30472974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3095005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 709-50-2
Formule moléculaire C7 H14 O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-beta-D-glucopyranoside
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1
Poids de la formule 194.079