Learn More
Bêta-D-ribofuranoside de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428349 5 g 5g
15438349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15428349 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66828.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7473-45-2 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
D-Ribose was converted into methyl 5-O-benzyl-beta-D-ribofuranoside and this, on tin-mediated allylation, gave a mixture of the 2-O-allyl and 3-O-allyl derivatives which were separated by chromatography. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-Ribose a été transformé en 5-O-benzyl-bêta-D-ribofuranoside de méthyle, ce qui, lors de l’allylation par l’étain, donne un mélange des dérivés 2-O-allyl et 3-O-allyl qui ont été séparés par chromatographie. 
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stocker entre 2 et 8°C. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7473-45-2
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.157
Numéro MDL MFCD00047075
Clé InChI NALRCAPFICWVAQ-KVTDHHQDSA-N
Synonyme methyl beta-d-ribofuranoside, methyl b-d-ribofuranoside, methyl, a-d-ribofuranoside, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3,4-diol, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolane-3,4-diol, methyl pentofuranoside #, methyl .beta.-d-ribofuranoside, 1-o-methyl-beta-d-ribofuranoside, pubchem10614, methyl-b-d-ribofuranoside
CID PubChem 81983
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxolane-3,4-diole
SMILES COC1C(C(C(O1)CO)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl beta-D-ribofuranoside
Point de fusion 78°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Rotation optique −50° (c=2 in Water)
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre