Learn More
Méthyl bêta-D-ribofuranoside, TRC
Code produit 30477446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30477446 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30477446 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325960500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl b-D-Ribofuranoside
CAS 7473-45-2
Formule moléculaire C6 H12 O5
Quantité 500 mg
Synonyme β-D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, β-D- (8CI), Methyl β-D-ribofuranoside, NSC 400285, Methyl β-D-riboside, (2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxolane-3,4-diole
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0685