Learn More
Méthyl bêta-D-ribofuranoside, TRC
Code produit 30479384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30479384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3259601G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl b-D-Ribofuranoside
CAS 7473-45-2
Formule moléculaire C6 H12 O5
Quantité 1 g
Synonyme β-D-Ribofuranoside, methyl, Ribofuranoside, methyl, β-D- (8CI), Methyl β-D-ribofuranoside, NSC 400285, Methyl β-D-riboside, (2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydrofuran
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(2-7)11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-méthoxyoxolane-3,4-diole
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0685