Learn More
Bêta-D-xylopyranoside de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498189 25 g 25g
15478189 5 g 5g
15488189 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15498189 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66727.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 612-05-5 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-05-5
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.157
Numéro MDL MFCD00047532
Clé InChI ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Synonyme methyl-beta-d-xylopyranoside, methyl beta-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, 2r,3r,4s,5r-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranose, 2r,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranoside, beta-methylxyloside, beta-d-xylp-ome
CID PubChem 11768891
ChEBI CHEBI:74863
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-méthoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl beta-D-xylopyranoside
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre