Learn More
Bêta-résorcylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl beta-Resorcylate |
| CAS | 2150-47-2 |
| Formule moléculaire | C8H8O4 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| Nom IUPAC | 2,4-dihydroxybenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.15 |
| Poids de la formule | 168.0423 |