Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthyle
Code produit 15497807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497807 100 g 100g
15487807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497807 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H37721.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28983-56-4
Formule moléculaire C37H26N3Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 798.79
Numéro MDL MFCD00058509
Clé InChI TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Acid blue 93; C.I. 42780
CID PubChem 76956083
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl blue
Odeur Odorless
Couleur Bleu
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Nom IUPAC disodium 2-{[4-({4-[(2-sulfonatophenyl)amino]phenyl}({4-[(2-sulfonatophenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene})methyl)phenyl]amino}benzene-1-sulfonate
Poids de la formule 799.8
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl blue
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Blue 93