Learn More
Bromoacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10072230
Marque: Thermo Scientific Acros 169550250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-32-2
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00000189
Clé InChI YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
CID PubChem 60984
Nom IUPAC 2-bromoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl bromoacetate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6100g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590
Quantité 25 g
Beilstein 02, 213
Gravité spécifique 1.61
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl bromoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl bromoacetate