Learn More
Butyrate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10701062 100 g Flacon en verre 100g
10700872 5 g Flacon en verre 5g
10015750 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10701062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 414141000
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-42-7
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Numéro MDL MFCD00009391
Clé InChI UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
CID PubChem 12180
Nom IUPAC Butanoate de méthyle
SMILES CCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl butyrate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8970g/mL
Point d’ébullition 102°C
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)2COOCH3
Indice de réfraction 1.3850 to 1.39
Quantité 100 g
Merck Index 15, 6109
Gravité spécifique 0.897
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl butyrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl butyrate