Learn More
Methyl butyrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Butyric acid methyl ester |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 102.0681 |