Learn More
Méthylbutyrate, TRC
Code produit 30138636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138636 100 g 100g
30135149 25 g 25g
30008150 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138636 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM295045100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-42-7
Formule moléculaire C5 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
Synonyme Butyric acid, ester with MeOH (4CI), Butyric acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl butyrate, Methyl n-butyrate, NSC 9380
Nom IUPAC Butanoate de méthyle
SMILES CCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Butyric acid methyl ester
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 102.0681