Learn More
Butyrylamate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352277
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352277 25 g 25g
11362277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09826.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 30414-54-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30414-54-1
Formule moléculaire C7H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Numéro MDL MFCD00040995
Clé InChI SJPCQNABHNCLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl butyrylacetate, methyl 3-oxocaproate, 3-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl 3-ketohexanoate, butyrylacetic acid methyl ester, 3-oxo-hexanoic acid methyl ester, bem, acmc-1ahmy, ksc497e5t
CID PubChem 121700
Nom IUPAC 3-oxohexanoate de méthyle
SMILES CCCC(=O)CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl butyrylacetate
Point de fusion -43°C
Densité 1.037
Point d’ébullition 85°C to 90°C (5 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 25 g
Beilstein 636165
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté ≥98%