Learn More
Captrate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10425475 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10425475 25 g Flacon en verre 25g
10696654 100 g Flacon en verre 100g
10197183 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10425475 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385550250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-42-9
Formule moléculaire C11H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.30
Numéro MDL MFCD00009580
Clé InChI YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
CID PubChem 8050
Nom IUPAC Décanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl caprate
Point de fusion -18°C
Couleur Incolore
Densité 0.8710g/mL
Point d’ébullition 226°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2CH3
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.871
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 186.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl caprate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.