Learn More
Carbamate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457847 500 g 500g
11418810 50 g 50g
11447847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16523.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Methyl carbamate was used in the synthesis of protected aminocyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbamate de méthyle a été utilisé dans la synthèse des aminocyclopropanes protégés.
Solubilité
Soluble dans l’eau (20 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, des métaux et des métaux alcalins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-55-0
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00007964
Clé InChI GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
CID PubChem 11722
ChEBI CHEBI:76606
Nom IUPAC methyl carbamate
SMILES COC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl carbamate
Point de fusion 54°C to 56°C
Point d’ébullition 176°C to 178°C
Beilstein 635779
Merck Index 14,6036
Informations sur la solubilité Soluble in water(20g/L).
Densité 1.14
Quantité 500 g
Point d’éclair >100°C (212°F)
Poids de la formule 75.07
Pourcentage de pureté 99%