Learn More
Carbamate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10451481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10451481 5 g Bouteille en verre 5g
10329200 250 g Flacon en plastique 250g
13458498 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10451481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-55-0
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Numéro MDL MFCD00007964
Clé InChI GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
CID PubChem 11722
ChEBI CHEBI:76606
Nom IUPAC Carbamate de méthyle
SMILES COC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl carbamate
Point de fusion 54.0°C to 56.0°C
Note relative au nom 99%
Point d’ébullition 176.0°C to 177.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire H2NCO2CH3
Beilstein 03, 21
Merck Index 15, 6110
Informations sur la solubilité Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in acetone and ether
Quantité 5 g
Point d’éclair 93°C
Poids de la formule 75.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux adhérents