Learn More
Carbamate de méthyle, TRC
Code produit 30133376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133376 25 g 25g
30132622 100 g 100g
30004945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29490825G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-55-0
Formule moléculaire C2H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 75.07
Synonyme Methylurethane, Urethylane, Methyl Ester Carbamic Acid
Nom IUPAC Carbamate de méthyle
SMILES COC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Carbamate
Formule InChI InChI=1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Quantité 25 g
Poids de la formule 75.032
Conditions d’expédition Room Temperature