Learn More
Carbazate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461928 2500 g 2500g
11441928 100 g 100g
11451928 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14548.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90.08 g/mol
Methyl carbazate was used in the preparation of methyl 3-(4-methyl-benzyl-idene)carbazate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,5-d][1,2,4]triazines. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbazate de méthyle a été utilisé dans la préparation du carbazate de méthyle 3-(4-méthyl-benzyl-idène). Il a également été utilisé dans la synthèse des triazines imidazo[1,5-d][1,2,4]. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6294-89-9
Formule moléculaire C2H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00007594
Clé InChI WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
CID PubChem 80519
Nom IUPAC methoxycarbohydrazide
SMILES COC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl carbazate
Point de fusion 70°C to 73°C
Odeur Weak
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1679395
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%