Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose de méthyle, viscosité 15 cP (2 % solution dans l’eau)
Code produit. 10246190 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Code produit. 10246190
Marque: Thermo Scientific Chemicals 182311000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-67-5
Formule moléculaire C20H38O11
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
Numéro MDL MFCD00081763
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
CID PubChem 51063134
Nom IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cellulose
Couleur Gris-blanc
Note relative au nom Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Forme physique Poudre
Merck Index 15, 6111
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 12 to 18cP (2% solution in water,20°C)