Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose de méthyle, viscosité 15 cP (2 % solution dans l’eau)
Code produit 10703095 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703095 1 kg Flacon en plastique 1kg
10246190 100 g Flacon en plastique 100g
10144440 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703095 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 182310010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-67-5
Formule moléculaire C20H38O11
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
Numéro MDL MFCD00081763
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
CID PubChem 51063134
Nom IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cellulose
Couleur Gris-blanc
Note relative au nom Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 6111
Viscosité 12 to 18cP (2% solution in water,20°C)