Learn More
Méthylcellulose, MP Biomedicals™
Code produit 11467792 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11467792 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11467792 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215549683
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Méthylcellulose, poudre blanche
  • Il est utilisé comme substitut des gommes hydrosolubles, pour rendre le papier imperméable aux graisses dans les adhésifs, comme agent épaississant dans les cosmétiques, comme colloïde protecteur dans les émulsions, comme liant et stabilisant dans les aliments, comme agent de charge dans la formulation d'aliments diététiques, comme excipient pharmaceutique (agent de suspension) et comme laxatif.
  • Il s'agit d'un composé chimique dérivé de la cellulose. Il s'agit d'une poudre blanche hydrophile à l'état pur qui se dissout dans l'eau froide (mais pas dans l'eau chaude), formant une solution ou un gel visqueux et transparent.
  • Il est utilisé comme épaississant et émulsifiant dans divers produits alimentaires et cosmétiques. Il n'est pas digestible, il n'est pas toxique et il n'est pas allergène.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Cellulose
Note relative au nom Viscosité de la solution aqueuse à 2 % à 25 °C : 4 000 cps
CAS 9004-67-5
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Formule moléculaire C20H38O11
Numéro MDL MFCD00081763
Synonyme Cellulose methyl ether, Methocel MC, Cellothyl, Syncelose
Informations sur la solubilité Soluble dans de l’eau froide. Insoluble dans de l’eau chaude.
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Nom IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
CID PubChem 51063134