Learn More
Méthylcellulose, viscosité de la solution aqueuse à 2 % (25 °C) 1 500 cps, MP Biomedicals
Code produit 11447792 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447792 1 kg
11417792 100 g
11427792 250 g
11437792 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11447792 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215549591
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 9004-67-5
Formule moléculaire C20H38O11
Poids moléculaire (g/mol) 454.513
Clé InChI YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Synonyme Cellulose methyl ether
CID PubChem 51063134
Nom IUPAC (5R)-2,3,4-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)-5-[(2S)-3,4,5-triméthoxy-6-(méthoxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Cellulose
Note relative au nom Viscosité de 2 % de solution aqueuse à 25 °C : 1 500 cps
Quantité 1 kg