Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cellulose de méthyle, viscosité 4000 cP (2 % solution dans l’eau)
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl cellulose |
| Couleur | Gris-blanc |
| Note relative au nom | Viscosity (2% Solution in Water) 3000-5600 CP |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 5% max. |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Merck Index | 15, 6111 |
| Viscosité | 3000 to 5600cP (2% solution in water,20°C) |