Learn More
Chloroformate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10317200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10317200 5 mL Flacon en verre 5mL
10261592 100 mL Flacon en verre 100mL
10327200 500 mL Flacon en verre 500mL
10125783 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10317200 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126530050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 79-22-1 | C2H3ClO2 | 94.49 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-22-1 , 75-44-5 , 67-56-1
Formule moléculaire C2H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.49
Numéro MDL MFCD00000639
Clé InChI XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl chloroformate, methyl chlorocarbonate, chloroformic acid methyl ester, methoxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, methyl ester, methyl chloridocarbonate, chloro methoxy methanone, metilcloroformiato, k-stoff, methylchloorformiaat
CID PubChem 6586
Nom IUPAC Carbonochloridate de méthyle
SMILES COC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl chloroformate
Note relative au nom 97%
Point de fusion -61.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2230g/mL
Point d’ébullition 70.0°C to 72.0°C
Point d’éclair 5°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH3
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Quantité 5 mL
Beilstein 03, 9
Fieser 06,376; 07,236; 09,306; 11,336
Merck Index 15, 6114
Gravité spécifique 1.223
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, methanol, benzene,, chloroform and ether
Viscosité 0.48 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 94.5
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.