Learn More
Chlorooxoacétate de méthyle, TRC
Code produit 30467575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467575 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29540550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Chlorooxoacetate
CAS 5781-53-3
Formule moléculaire C3H3ClO3
Quantité 50 g
Synonyme 2-Chloro-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Methyl Ester, Methoxalyl Chloride, Methyl (Chlorocarbonyl)formate, Methyl (Chloroformyl)formate, Methyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Methyl Chloroglyoxylate, Methyl Chlorooxalate, Methyl Oxalyl Chloride, Monomethyl Oxalate Chloride, Monomethyl Oxalate Monochloride, Oxalic Acid Methyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monomethyl Ester Chloride
Formule InChI InChI=1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
SMILES ClC(C(OC)=O)=O
Nom IUPAC 2-chloro-2-oxoacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 122.51
Poids de la formule 121.9771
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.