Learn More
Acétate de méthyle (chlorosulfonyl), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl (chlorosulfonyl)acetate |
| CAS | 56146-83-9 |
| Formule moléculaire | C3H5ClO4S |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5ClO4S/c1-8-3(5)2-9(4,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CS(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | 2-chlorosulfonylacétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.59 |
| Poids de la formule | 171.9597 |