Learn More
Cholate de méthyle, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321837 25 g 25g
11311837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11321837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05129.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1448-36-8 | C25H42O5 | 422.606 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthylcholate est utilisé comme dérivé de l’acide biliaire en tant qu’agent anti-inflammatoire et antitumoral.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques à polarité moyenne.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1448-36-8
Formule moléculaire C25H42O5
Poids moléculaire (g/mol) 422.606
Numéro MDL MFCD00064934
Clé InChI DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N
Synonyme Cholic acid methyl ester
CID PubChem 133124937
Nom IUPAC (4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]pentanoate de méthyle
SMILES CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cholate
Point de fusion 155°C to 156°C
Quantité 25 g
Beilstein 2226989
Merck Index 14,2203
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents.
Poids de la formule 422.61
Pourcentage de pureté ≥98%