Learn More
Cinnamate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783251 5 g Flacon en verre 5g
10501891 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 279760050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-26-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00008458
Clé InChI CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonyme methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
CID PubChem 637520
ChEBI CHEBI:6857
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cinnamate
Note relative au nom 98%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 33.5°C to 36°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCO2CH3
Quantité 5 g
Beilstein 09, 581
Merck Index 15, 2299
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol,most fixed,oils and mineral oil
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline fusionnée