Learn More
Cinnamate de méthyle, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Le cinnamate de méthyle a été utilisé pour inhiber l’activité monophénolase et diphénolase de la tyrosinase des champignons et il a également une capacité antimicrobienne. Il est principalement utilisé dans les industries des arômes et des parfums. Il est connu pour attirer les mâles de diverses abeilles euglossines, comme Aglae caerulea.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl cinnamate |
| Note relative au nom | predominantly trans |
| Point de fusion | 34°C to 37°C |
| Densité | 1.042 |
| Point d’ébullition | 262°C to 264°C |
| Point d’éclair | 123°C (253°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Indice de réfraction | 1.577 |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 386468 |
| Show More |