Learn More
Cinnamate de méthyle, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488546 2500 g 2500g
11468546 100 g 100g
11478546 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15975.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le cinnamate de méthyle a été utilisé pour inhiber l’activité monophénolase et diphénolase de la tyrosinase des champignons et il a également une capacité antimicrobienne. Il est principalement utilisé dans les industries des arômes et des parfums. Il est connu pour attirer les mâles de diverses abeilles euglossines, comme Aglae caerulea.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-26-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00008458
Clé InChI CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonyme methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
CID PubChem 637520
ChEBI CHEBI:6857
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cinnamate
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 34°C to 37°C
Densité 1.042
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Point d’éclair 123°C (253°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.577
Quantité 2500 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%