Learn More
Cinnamate de méthyle, TRC
Code produit 30469271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30469271 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30469271 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2947905G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cinnamic acid methyl ester
CAS 103-26-4
Formule moléculaire C10 H10 O2
Quantité 5 g
Synonyme Methyl E/Z-cinnamate, 3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, 3-Phenylacrylic acid methyl ester, Methyl 3-phenyl-2-propenoate, Methyl 3-phenacrylate
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMILES COC(=O)C=Cc1ccccc1
Nom IUPAC 3-phénylprop-2-énoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.0681