Learn More
cis-11-éicosénoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10894141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10894141 5 g Flacon en verre 5g
10893951 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10894141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2390-09-2 | C21H40O2 | 324.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-09-2
Formule moléculaire C21H40O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.55
Numéro MDL MFCD00010458
Clé InChI RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N
Synonyme cis-11-eicosenoic acid methyl ester, cis-methyl 11-eicosenoate, 11-eicosenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-11-eicosenoate, methyl 11z-icos-11-enoate, methyl z-icos-11-enoate, z-methyl icos-11-enoate, cis-11-eicosenoic acid, methyl ester, 11z-11-icosenoic acid methyl ester
CID PubChem 5463047
Nom IUPAC (Z)-icos-11-énoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cis-11-eicosenoate
Point de fusion -15.0°C
Point d’éclair >113°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2CH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 324.55
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl cis-11-eicosenoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.