Learn More
Méthyl cis-11-Eicosenoate, TRC
Code produit 30134596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134596 250 mg 250mg
30009529 100 mg 100mg
30009862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134596 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM303020250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2390-09-2
Formule moléculaire C21 H40 O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.54
Synonyme (11Z)-11-Eicosenoic Acid Methyl Ester, 11-Eicosenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Methyl (Z)-11-eicosenoate, Methyl 11(Z)-eicosenoate, Methyl 11-cis-eicosenoate, cis-11-Eicosenoic acid methyl ester
Nom IUPAC méthyle (Z)-icos-11-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Gondolic Acid Methyl Ester
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h10-11H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-
Poids de la formule 324.3028
Pourcentage de pureté >95%