Learn More
Cyanoacétate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Cyanoacetate |
| CAS | 105-34-0 |
| Formule moléculaire | C4H5NO2 |
| Quantité | 500 g |
| Synonyme | 2-Cyano-acetic Acid Methyl Ester, Cyano-acetic Acid Methyl Ester, (Methoxycarbonyl)acetonitrile, 2-Cyanoacetic Acid Methyl Ester, Cyanoacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Cyanoacetate, Methyl Cyanoethanoate, Methyl alpha-Cyanoacetate, NSC 3113, NSC 68507 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H5NO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CC#N |
| Nom IUPAC | 2-cyanoacétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.09 |
| Poids de la formule | 99.032 |