Learn More
Cyclobutanecarboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10662993 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662993 5 g Flacon en verre 5g
10560944 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662993 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 365540050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 765-85-5 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 765-85-5
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00095142
Clé InChI CBTGNLZUIZHUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem23839, methyl cyclobutane carboxylate, cyclobutanecarboxylicacid,methylester, cyclobutanecarboxylicacid, methyl ester, cyclobutane carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 136594
Nom IUPAC Cyclobutanecarboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl cyclobutanecarboxylate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux