Learn More
Methyl cyclohex-1-enecarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30804064
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30804064 1 g
30796953 10 g
30801619 25 g
30796179 5 g
30793229 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30804064 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1379331g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
CAS 18448-47-0
Formule moléculaire C8H12O2
Numéro MDL MFCD00001544
Quantité 1 g
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Pourcentage de pureté 98%