Learn More
Carboxylate de méthylcyclopropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2868-37-3 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CC1 |
| Nom IUPAC | cyclopropanecarboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.116 |
| Poids de la formule | 100.052 |