Learn More
Carboxylate de méthylcyclopropane, TRC
Code produit 30482450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482450 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482450 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29471050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Formule moléculaire C5 H8 O2
Quantité 50 g
Synonyme Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CC1
Nom IUPAC cyclopropanecarboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 100.116
Poids de la formule 100.052