Learn More
Cyclopropanecarboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10634792 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10634792 25 g 25g
10091420 100 g 100g
10005853 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10634792 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 126710250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2868-37-3
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00001280
Clé InChI PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
CID PubChem 76122
Nom IUPAC cyclopropanecarboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CC1
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl cyclopropanecarboxylate
Couleur Incolore
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 119.0°C (764.0 mmHg)
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CO2CH3
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 25 g
Beilstein 09, I, 3
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl cyclopropanecarboxylate
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.