Learn More
Cyclopropanecarboxylate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405806 25 g 25g
11415806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20853.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2868-37-3 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. Methyl cyclopropane carboxylate is used as a reagent in the synthesis of N’-thiazole and N-pyrazole based inhibitors of MAP kinase p38α.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le carboxylate de méthyle de cyclopropane est utilisé comme réactif dans la synthèse du N-thiazole et des inhibiteurs de la MAP kinase à base de N-pyrazole p38α.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des sources d’inflammation. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2868-37-3
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Numéro MDL MFCD00001280
Clé InChI PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyclopropane carboxylate, cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, methylcyclopropanecarboxylate, cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl cyclopropylcarboxylate, unii-5uq53f585u, mcpc, pubchem11835, ksc490a7l, 1-methylcyclopropanecarboxylate
CID PubChem 76122
Nom IUPAC cyclopropanecarboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cyclopropanecarboxylate
Densité 0.983
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Indice de réfraction 1.418
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 2039388
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%