Learn More
Méthyleα -D-Mannopyranoside, 99,3 %, MP Biomedicals
Code produit 11437382 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11437382 100 g
11417382 10 g
11427382 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437382 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215393780
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
CAS: 617-04-9 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 617-04-9
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00063262
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
CID PubChem 101798
ChEBI CHEBI:43943
Nom IUPAC 2-(hydroxyméthyl)-6-méthoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl α-D-Mannopyranoside
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 100 g
Poids de la formule 194.2
Forme physique Poudre cristalline