Learn More
α-méthyl-D-mannopyranoside, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10229873 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229873 25 g Flacon en verre 25g
10023170 100 g Flacon en verre 100g
10720575 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229873 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229250250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
alpha-méthyl-D-mannopyranoside, 99 % et plus, Acros Organics, quantité :500 g, emballage :Flacon en verre, gris ou blanc, point de fusion :186,0°C à 194,0°C, poids moléculaire :194,18, pourcentage de pureté :99 % et plus, apparence :(1 % de sol. aq.) transparent, incolore, plage de pourcentage de dosage :99 % min (ELSD) (HPLC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-04-9
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00063262
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
CID PubChem 101798
ChEBI CHEBI:43943
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Methyl-D-mannopyranoside
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186.0°C to 194.0°C
Couleur Gris ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques + 79.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 79.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline