Learn More
α-méthyl-D-mannopyranoside, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10720575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10720575 500 g Flacon en verre 500g
10229873 25 g Flacon en verre 25g
10023170 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10720575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229255000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
alpha-méthyl-D-mannopyranoside, 99 % et plus, Acros Organics, quantité :500 g, emballage :Flacon en verre, gris ou blanc, point de fusion :186,0°C à 194,0°C, poids moléculaire :194,18, pourcentage de pureté :99 % et plus, apparence :(1 % de sol. aq.) transparent, incolore, plage de pourcentage de dosage :99 % min (ELSD) (HPLC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-04-9
Formule moléculaire C7H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00063262
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
CID PubChem 101798
ChEBI CHEBI:43943
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Methyl-D-mannopyranoside
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 186.0°C to 194.0°C
Couleur Gris ou blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Conditions de rotation spécifiques + 79.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 79.00
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline