Learn More
Méthyl α-D-mannopyranoside, MP Biomedicals™
Code produit 11447382 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447382 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447382 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215393790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00€
    624.75€ / 500g
    Économisez 31.25€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Réduit la liaison de la Con A à la surface des lymphocytes en culture. Le méthyl α-D-mannopyranoside MP Biomedicals est un inhibiteur concurrent de la liaison du mannose par Escherichia coli, il a été utilisé dans une étude pour déterminer le site p
Le méthyl α-D-mannopyranoside a été utilisé pour synthétiser une série d’iminosucres à sept chaînons tri- et tétrahydroxylés dans une étude visant à obtenir un analogue stable de la noeuromycine avec une configuration D-manno.
Spécification
CAS 617-04-9
Point de fusion 187 °C à 197 °C
Formule moléculaire C7H14O6
Numéro MDL MFCD00063262
Quantité 500 g
Synonyme methyl a-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannopyranoside, methyl alpha-d-mannoside, alpha-methyl-d-mannoside, alpha-methyl mannopyranoside, 1-o-methyl-alpha-d-mannopyranoside, methyl-alpha-d-mannoside, alpha-d-methyl mannoside, o1-methyl-mannose, alpha-methyl-d---mannoside
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Clé InChI HOVAGTYPODGVJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O
Nom IUPAC 2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
CID PubChem 101798
ChEBI CHEBI:43943
Poids de la formule 194.20
Pourcentage de pureté ∼99 %
Qualité Non disponible
Forme physique Poudre cristalline blanche