Learn More
Acide méthyl-d3-malonique, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl-D3-malonic acid |
| CAS | 42522-59-8 |
| Formule moléculaire | C4 2H3 H3 O4 |
| Quantité | 0.25 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C4H6O4/c1-2(3(5)6)4(7)8/h2H,1H3,(H,5,6)(H,7,8)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(triduutérométhyl)propanédioïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.11 |
| Poids de la formule | 121.0454 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |