Learn More
Bromure de méthyl-d3-triphénylphosphonium, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl-d3-triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 1787-44-6 |
| Formule moléculaire | C19 D3 H15 P . Br |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (1:1) (ACI), Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide (7 CI), Phosphonium, methyl-d3-triphenyl-, bromide (8 CI, 9 CI), Trideuteriomethyltriphenylphosphonium bromide, (Trideuteromethyl)triphenylphosphonium bromide, Triphenyl(trideuteriomethyl)phosphonium bromide, (Methyl)triphenylphosphonium bromide-d3, Methyltriphenylphosphonium-d3 bromide, Methyltriphenylphosphonium-D3 (methyl-D3) bromide |
| Formule InChI | InChI=1 S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16 H,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | triphényl(trideutérométhyle)phosphanium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 360.243 |
| Poids de la formule | 359.052 g/mol |
| Afficher plus |