Learn More
Methyl deacetylasperulosidate, MedChemExpress
Code produit 16463926
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463926 25 mg
16461648 5 mg
16429238 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16463926 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN1503
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Methyl deacetylasperulosidate is an iridoid and shows purgative effects in mice and lowers the blood glucose level in normal mice.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl deacetylasperulosidate
CAS 52613-28-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H24O11
Quantité 25 mg
Synonyme 6α-Hydroxygeniposide Deacetylasperulosidic acid methyl ester
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (618.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CO[C@@H](O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O)[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@@H](O)C=C3CO)OC
Poids moléculaire (g/mol) 404.37
Poids de la formule 404.37
Pourcentage de pureté 98.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism