Learn More
Décanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477577 50 g 50g
11428810 100 g 100g
11487577 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15658.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol
It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour l’acide caproïque, les détergents, les émulsifiants, les agents mouillants, les stabilisants, les résines, les lubrifiants, les plastifiants et les aromatisants. Il est utilisé comme intermédiaire chimique pour les alcanolamides, les alcools gras et les acides.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-42-9
Formule moléculaire C11H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.30
Numéro MDL MFCD00009580
Clé InChI YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
CID PubChem 8050
Nom IUPAC Décanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl decanoate
Point de fusion -18°C
Densité 0.877
Point d’ébullition 223°C to 225°C
Point d’éclair 94°C (201°F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 50 g
Beilstein 1759170
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 186.3
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl decanoate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl decanoate