Learn More
Décanoate de méthyle (Caprate de méthyle), TRC
Code produit 30009129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009129 2.5 g 2.50g
30005523 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009129 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2948452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-42-9
Formule moléculaire C11 H22 O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.29
Synonyme C 1098, CE 1095, Capric acid methyl ester, Estasol MD 10, Metholene 2095, Methyl caprate, Methyl caprinate, Methyl decanoate, Methyl n-caprate, Methyl n-decanoate, NSC 3713, Pastell M 10, Uniphat A 30
Nom IUPAC Décanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Capric Acid Methyl Ester
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Poids de la formule 186.162